Documentos Principais
CAD7915
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 16G, L × diam. 2 in. × 3 mm , ball
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
tamanho
16G
embalagem
pkg of 12 ea
C × diâmetro
2 in. × 3 mm , ball
Características e benefícios
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)