CAD7910
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 20G, L × diam. 1.5 in. × 2.25 mm , ball
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
tamanho
20G
embalagem
pkg of 12 ea
C × diâmetro
1.5 in. × 2.25 mm , ball
Características e benefícios
- Fixed shape from stainless steel tubing
- Stainless steel balls
- Can be cleaned and reused as needed
- Non-sterile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)