CAD7906
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 18G, L × diam. 3 in. × 2.25 mm , ball
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
tamanho
18G
embalagem
pkg of 12 ea
C × diâmetro
3 in. × 2.25 mm , ball
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Fixed shape from stainless steel tubing
- Stainless steel balls
- Can be cleaned and reused as needed
- Non-sterile
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD7906-12EA | 4061832518053 |