Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
88-89 °C (lit.)
pf
−65 °C (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=C)C#N
InChI
1S/C3H2ClN/c1-3(4)2-5/h1H2
chave InChI
OYUNTGBISCIYPW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?