BR94905
BRAND® standard ground joint funnel
funnel O.D. 40 mm
Sinônimo(s):
Funnels, Standard ground joint funnels
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Junta
joint ST/NS14/23
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 94905
funil D.E.
40 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Half-round body. Stem fits standard ground sockets. Ideal for filling liquids or powders into multi-neck flasks.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)