BR781740
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
flat bottom
polystyrene
384 wells
Produtos recomendados
Materiais
colorless wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781740
tamanho
100 μL
384 wells
volume de trabalho
100 μL
cor
transparent
tipo de ligação
high binding surface
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)