05-1532
Anti-SMN Antibody, clone 2B1
clone 2B1, from mouse
Sinônimo(s):
Component of gems 1, gemin 1, spinal muscular atrophy (Werdnig-Hoffmann disease, Kugelberg-Welander disease), survival of motor neuron 1, telomeric
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B1, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
Xenopus, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMA4(11039)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SMN on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1