BR781687
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
with lid
embalagem
pack of 1 ea
pkg of (individually packaged)
fabricante/nome comercial
BRAND 781687
tamanho
120 μL
384 wells
volume de trabalho
120 μL
cor
black, with transparent bottom
adequação
suitable for (bacteriological assays)
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)