Documentos Principais
BR471400
BRAND® staining tray, black
size 76 mm × 26 mm , for 25 slides, POM
Sinônimo(s):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiais
POM
Características
Holds 25 x slides 76x26 mm
for use with black staining trough
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 471400
tamanho
76 mm × 26 mm , for 25 slides
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)