BAH195630000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.5 in. (9.5-12.7 mm)
Sinônimo(s):
connectors, tubing, tubing coupler
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H19563-0000
C × L
1.75 in. (44.5 mm) × 0.5625 in. (14.3 mm)
Tubo D.I.
0.5 in. (9.5-12.7 mm)
Descrição geral
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Características e benefícios
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)