BAH195610000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.375-0.375 in. (6-9.5 mm)
Sinônimo(s):
connectors, tubing, tubing coupler
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H19561-0000
C × L
1.625 in. (41.3 mm) × 0.4375 in. (11.1 mm)
Tubo D.I.
0.375-0.375 in. (6-9.5 mm)
Descrição geral
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Características e benefícios
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)