Key Documents
BAF379200000
SP Bel-Art® Plastic Forceps
polypropylene, L 5 in. (127 mm)
Sinônimo(s):
plastic forcep, reusable forceps
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37920-0000
Comprimento
5 in. (127 mm)
Descrição geral
These polypropylene plastic forceps have serrated tips to ensure a firm grasp.
Características e benefícios
  • Strong and durable
  • Steam autoclavable up to 121ºC (250ºF)
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)