Documentos Principais
BAH379220000
SP Bel-Art® Fluorocarbon Plastic Forceps
plastic forceps (fluorocarbon), L 4.5 in. (114 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiais
plastic forceps (fluorocarbon)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H37922-0000
Comprimento
4.5 in. (114 mm)
Descrição geral
Tefzel® Fluorocarbon plastic forceps have smooth square tips 1.6mm (1/16") wide.
Características e benefícios
  • Excellent for handling small balance weights
  • Will withstand temperature up to 199ºC (390ºF); autoclavable
  • Individually blister packed
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)