BAF146980000
SP Bel-Art® Heavy Duty Funnels
capacity 720 mL (27 oz)
Sinônimo(s):
PP funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pack of 24 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14698-0000
Total A
7.375 in. (187 mm)
capacidade
720 mL (27 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.75 in. (19 mm) × 2.9375 in. (75 mm) × 1 in. (25 mm)
top I.D. × O.D.
6.6875 in. (170 mm) × 7.1875 in. (183 mm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Durable, versatile funnels are available in assorted sizes to suit your needs.
Características e benefícios
- Polypropylene plastic with ridges to help prevent vapor lock
- Highly recommended for continuous laboratory work
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)