B43205
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N4
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?