Documentos Principais
B4201
Sigma-Aldrich
1,2,3-Benzenetricarboxylic acid hydrate
98%
Sinônimo(s):
Hemimellitic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(CO2H)3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
210.14 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
190-192 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)c1cccc(C(O)=O)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6.H2O/c10-7(11)4-2-1-3-5(8(12)13)6(4)9(14)15;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H2
chave InChI
DYDNZUYNRZENMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)