B103608
γ-Butirolactona
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
γLactona de ácido hidroxibutírico, GBL, Lactona de ácido 4-hidroxibutírico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
chave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocolos
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde