Key Documents
ALD00502
Sigma-Aldrich
5-(methylthio)-1,2,3-triazine
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5N3S
Peso molecular:
127.17
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSC1=CN=NN=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c1-8-4-2-5-7-6-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
PRNOGQAIIJRVIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1, 2, 3-Triazines have shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by Boger and coworkers utilize this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)