Documentos Principais
ALD00148
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
95%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7FO4S
Número CAS:
Peso molecular:
218.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
66-71 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=C(OCCO2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C8H7FO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
chave InChI
CZDKQRQGVWYYKX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)