Documentos Principais
96720
Sigma-Aldrich
Z-Tle-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Z-L-tert-Leucine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH(NHCOOCH2C6H5)COOH · HN(C6H11)2
Número CAS:
Peso molecular:
446.62
Beilstein:
3831936
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −6.5±1°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
163-167 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
chave InChI
ZZVHEFCADXTNTP-RFVHGSKJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)