317837
Dicyclohexylamine nitrite
97%
Sinônimo(s):
Dicyclohexylammonium nitrite
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3.3 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
182-183 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ON=O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23N.HNO2/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1-3/h11-13H,1-10H2;(H,2,3)
chave InChI
ZFAKTZXUUNBLEB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?