Y0002296
Alfacalcidol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1β,3β,5Z,7E)- 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3-diol, 1β-Calcidol
About This Item
Produtos recomendados
família API
alfacalcidol
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1C[C@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26-,27-/m1/s1
chave InChI
OFHCOWSQAMBJIW-FLFCXVRSSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)