Documentos Principais
96077
Sigma-Aldrich
Z-Dehydro-Ala-OMe
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
N-Cbz-Dehydroalanine methyl ester, Z-Dehydroalanine methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O2CNHC(=CH2)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
235.24
Beilstein:
2056075
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H13NO4/c1-9(11(14)16-2)13-12(15)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,15)
chave InChI
STFUIEDYPRMRNN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)