95420
Tungstic acid
≥98.0% (calcined substance, T), powder
Sinônimo(s):
Tungstic(VI) acid
Ensaio
≥98.0% (calcined substance, T)
forma
powder
Impurezas
≤0.2% insoluble matter in NaOH
perda
≤9.0% loss on ignition
densidade
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[W](O)(=O)=O
InChI
1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?