Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to faint beige
grupo funcional
(Palladium)
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd](C1=CC=C(C)C=C1)[P](C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)