Documentos Principais
936626
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP
≥95%
Sinônimo(s):
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]-L-ornithinamide (ACI), L-Ornithinamide, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]- (9CI, ACI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H42N6O10
Número CAS:
Peso molecular:
766.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
Off White to Yellow to Beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(OC(N[C@H](C(N[C@H](C(NC1=CC=C(COC(OC2=CC=C(N(=O)=O)C=C2)=O)C=C1 )=O)CCCNC(N)=0)=O)C(C)C)=O)C3C=4C(C=5C3-CC-CC5)=CC-CC4
InChI
1S/C40H42N6O10/c1-24(2)35(45-39(50)54-23-33-31-10-5-3-8-29(31)30-9-4-6-11-32(30)33)37(48)44-34(12-7-21-42-38(41)49)36(47)43-26-15-13-25(14-16-26)22-55-40(51)56-28-19-17-27(18-20-28)46(52)53/h3-6,8-11,13-20,24,33-35H,7,12,21-23H2,1-2H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,45,50)(H3,41,42,49)/t34-,35-/m0/s1
chave InChI
USMYACISHVPTHK-PXLJZGITSA-N
Aplicação
This is a cathepsin cleavable linker used in bioconjugation, specifically in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Características e benefícios
Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADC). The Val-Cit is specifically cleaved by cathepsin B. Fmoc-Val-Cit-PAB-PNP has superior plasma stability comparable to that of non-cleavable linkers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)