936391
Fmoc-Gly-Gly-OH
≥95%
Sinônimo(s):
Fmoc-Gly-Gly-OH, 2-[2-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)acetamido]acetic acid, N-9-Fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine, N-Fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycine (ACI), Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl- (9CI, ACI), Glycine, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl]- (ZCI)
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)NCC(=O)NCC(=O)O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(20-10-18(23)24)9-21-19(25)26-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)