Documentos Principais
936588
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-acetamido-O-PEG2-C1-acid
≥95%
Sinônimo(s):
(4R)-N-[2-[2-[2-(Carboxymethoxy)ethoxy]ethoxy]acetyl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-L-prolinamide, (S)-13-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-ylcarbonyl]-14,14-dimethyl-11-oxo-3,6,9-trioxa-12-azapentadecanoic acid, (S)-13-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidine-1-carbonyl]-14,14-dimethyl-11-oxo-3,6,9-trioxa-12-azapentadecanoic acid, L-Prolinamide, N-[2-[2-[2-(carboxymethoxy)ethoxy]ethoxy]acetyl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H42N4O9S
Número CAS:
Peso molecular:
634.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
ligand
VH032
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C([C@@H](NC(COCCOCCOCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C30H42N4O9S/c1-19-26(44-18-32-19)21-7-5-20(6-8-21)14-31-28(39)23-13-22(35)15-34(23)29(40)27(30(2,3)4)33-24(36)16-42-11-9-41-10-12-43-17-25(37)38/h5-8,18,22-23,27,35H,9-17H2,1-4H3,(H,31,39)(H,33,36)(H,37,38)/t22-,23+,27-/m1/s1
chave InChI
IVARPPZGMUAWCE-QSEAXJEQSA-N
Aplicação
(S,R,S)-AHPC-acetamido-O-PEG2-C1-acid is a functionalized von Hippel-Lindau (VHL) ligand. It contains a terminal carboxyl group for conjugation with amine linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)