Documentos Principais
936596
Sigma-Aldrich
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[(4-aminobutyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
4-((4-aminobutyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N4O4 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
344.37 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
cor
light yellow to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(NCCCCN)C3C2=O)CC1
Aplicação
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. A basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)