Key Documents
934305
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG1-C2-amine HCl
≥95.0%
Sinônimo(s):
4-[[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N4O5 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
360.36 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
forma
powder or crystals
cor
faint yellow to dark yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(NCCOCCN)C3C2=O)CC1
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)