927783
XPhos Pd G3 ChemBeads
Sinônimo(s):
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, XPhos-G3-Palladacycle, XPhos-Pd-G3
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
~ 4 wt.% loading of catalyst
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadeia de caracteres SMILES
[Pd](O[S](=O)(=O)C)c5c(cccc5)c6c(cccc6)N.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C
chave InChI
NKKHABPORDUWIG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For larger scale uses, product also available in powdered form (763381)
Aplicação
- Cyanation reaction of heterocyclic halides.
- Coupling of heteroaryl chlorides with polyfluoroaryl zinc reagents.
- Coupling of 2,6-difluorophenylboronic acid with (hetero)aryl chlorides.
Learn more about ChemBeads products
Outras notas
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
927783-1G | 4065268382929 |