930652
Pomalidomide-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
4-((2-aminoethyl)amino)-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, 4-[(2-Aminoethyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, E3 Ligase Ligand 17
About This Item
Produtos recomendados
ligand
pomalidomide
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCCN)=CC=C3)=O)=O.Cl
Aplicação
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Outras notas
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)