Key Documents
936502
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid, 5-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]-
≥95%
Sinônimo(s):
5-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)pentanoic acid, 5-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]pentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H19N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
373.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
cor
light yellow to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCCCNC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
Aplicação
This is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)