Documentos Principais
936480
Sigma-Aldrich
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-7-acetic acid, 2-[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]-
≥95%
Sinônimo(s):
2-(2-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-yl)acetic acid, 2-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
440.45
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
Light Yellow to Yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CN1CCC2(CN(C3=CC=C4C(=O)N(C(=O)C4=C3)C5C(=O)NC(=O)CC5)C2)CC1
chave InChI
VCIGJJAMFQFWKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)