Documentos Principais
936464
Sigma-Aldrich
3-(3-Fluoro-4-piperidin-4-ylphenylamino)piperidine-2,6-dione hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
2,6-Piperidinedione, 3-[[3-fluoro-4-(4-piperidinyl)phenyl]amino]-, hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20FN3O2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
305.35 (free base basis)
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
off-white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O=C1NC(=O)C(NC2=CC=C(C(F)=C2)C3CCNCC3)CC1
InChI
1S/C16H20FN3O2.ClH/c17-13-9-11(19-14-3-4-15(21)20-16(14)22)1-2-12(13)10-5-7-18-8-6-10;/h1-2,9-10,14,18-19H,3-8H2,(H,20,21,22);1H
chave InChI
VJQKECGXGMCYHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. Amenable for linker attachment via reductive amination, and a basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
targeted protein degradation
When used with other protein degrader building blocks
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)