Documentos Principais
935905
Sigma-Aldrich
Fluoroethylene carbonate
greener alternative
Technipur®, 99% (GC)
Sinônimo(s):
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, FEC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3FO3
Número CAS:
Peso molecular:
106.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
99% (GC)
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
212 °C
pf
18-23 °C
densidade
1.485 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
chave InChI
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Fluoroethylene carbonate is an enabling product, used as an electrolyte additive and is helpful to improve the performance of batteries, thus has been enhanced for energy efficency. Click here for more information.
Aplicação
Fluoroethylene carbonate (FEC) is widely used as electrolyte additive in lithium ion batteries. As an additive, it helps in enhancing the electrochemical performance of Si/graphite-anodes in Li-ion batteries.
Informações legais
"Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany"
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)