Documentos Principais
915645
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size
Sinônimo(s):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Fórmula linear:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
forma
solid
Nível de qualidade
tamanho de partícula
200 nm
tamanho de poro
non-porous
aplicação(ões)
battery manufacturing
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt..
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)