Key Documents
935557
Sigma-Aldrich
3-O-p-Coumaroylquinic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3-O-p-Coumaroylquinic acid, (1S,3R,4R,5R)-1,3,4-Trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]cyclohexanecarboxylic acid,, 3-O-p-Coumarylquinic acid, Cinnamic acid, p-hydroxy-, 3-ester with 1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4-trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-, (1S,3R,4R,5R)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18O8
Número CAS:
Peso molecular:
338.31
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
solid
cor
white to light yellow
pb
613.2 °C
densidade
1.554 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C1)O
InChI
InChI=1S/C16H18O8/c17-10-4-1-9(2-5-10)3-6-13(19)24-12-8-16(23,15(21)22)7-11(18)14(12)20/h1-6,11-12,14,17-18,20,23H,7-8H2,(H,21,22)/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Aplicação
A naturally occurring substance discovered in plants, which possesses antibacterial characteristics and may serve as a substitute for antibiotics in combatting opportunistic fungal infections.
Características e benefícios
The hypoglycemic effects of 3-p-Coumaroylquinic acid are attributed to its capacity to hinder glucose uptake in the intestines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)