16733
Quercetin 3-O-(6″-O-malonyl)-β-D-glucoside
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
Quercetin 3-O-malonylglucoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(=O)CC(O)=O)O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H22O15/c25-9-4-12(28)17-13(5-9)37-22(8-1-2-10(26)11(27)3-8)23(19(17)33)39-24-21(35)20(34)18(32)14(38-24)7-36-16(31)6-15(29)30/h1-5,14,18,20-21,24-28,32,34-35H,6-7H2,(H,29,30)/t14-,18-,20+,21-,24+/m1/s1
chave InChI
NBQPHANHNTWDML-UJKBSQBPSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3