935522
Palladium(II) sulfate dihydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Palladium monosulfate dihydrate, Palladium salt dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
43.2-46.0% Pd basis (gravimetric)
Formulário
powder or crystals (or Chunk(s))
Impurezas
≤1000 ppm (trace metals analysis)
cor
dark red to brown
pH
1-9
solubilidade
water: soluble
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)