935441
Aldehyde functionalized hyaluronic acid
Degree of functionalization ~20%
Sinônimo(s):
HA-A, Hyaluronic acid, Hyluronic acid aldehyde, Oxidized hyaluronic acid
Formulário
powder or chunks (or fibers)
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Características e benefícios
- Coupling capabilities with primary amines
- Biocompatible functionalized natural polymer
- Promotes a variety of cellular and tissue functions
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)