descrição
Electrode coating: Au 3 µin
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
substrate (FR4)
Diâmetro
1 mm , Outer pad
2 mm , Inner pad
9.2 mm , Outer edge
electrode surface area
1 cm2
tamanho
49 × 16 × 1.6 mm
peso
2.323 g
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)