Documentos Principais
LS100-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
LS100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.61
Materiais
silica coating (SiO2)
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Características
electrode large serpentine
fabricante/nome comercial
LS100
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
tamanho do eletrodo
10 nm , chrome
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)