Documentos
IDE100
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiais
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
embalagem
pkg of 12 non-diced devices
fabricante/nome comercial
IDE100
die thickness
525 μm , silicon
tamanho do eletrodo
10 nm , chrome