AB5714
Anti-Hey 1/HRT1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-BHLHb31, Anti-HERP2, Anti-HESR1, Anti-HRT-1, Anti-NERP2, Anti-OAF1, Anti-hHRT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HEY1(23462)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry: 1:200-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
The rehydrated antibody solutions can be stored undiluted at 2-8°C for 2 months without any significant loss of activity. Note, the solution is not sterile, thus care should be taken if product is stored at 2-8°C.
For storage at -20°C, the addition of an equal volume of glycerol can be used, however, it is recommended that ACS grade or higher glycerol be used, as significant loss of activity can occur if the glycerol used is not of high quality.
For freezing, it is recommended that the rehydrated antibody solution be further diluted 1:1 with a 2% BSA (fraction V, highest-grade available) solution made with the rehydration buffer. The resulting 1% BSA/antibody solution can be aliquoted and stored frozen at -70°C for up to 6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2