Key Documents
AB9574
Sigma-Aldrich
Anti-BACE2 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BACE2(25825)
Especificidade
The antibody recognizes the BACE2 protein.
Imunogênio
Synthetic peptide from the C-terminus of human BACE2.
Aplicação
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
This Anti-BACE2 Antibody is validated for use in IP, WB for the detection of BACE2.
Western blot: 1:2,000. The antibody recognizes the ~64 kDa BACE2 protein in HEK293, SHSy5y, N2A and PC12 cell lysate.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
Replaces: AB5834
forma física
Rabbit serum. Liquid.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1