ZRB1605
Anti-IRE1α Antibody, clone 1F9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1;Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1;Inositol-requiring protein 1;hIRE1p;Ire1-alpha;IRE1a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F9, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 109.74 kDa
observed mol wt ~110 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ERN1(2081)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected IRE1 in HepG2 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IRE1 in HEK293 cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IRE1 in HepG2 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound IRE1 peptide with a KD of 5.2 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IRE1 in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected IRE1 in HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)