Documentos Principais
GF28732743
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
SI617260
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 287-327-43
Comprimento
200 mm
D.E.
12.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)