Documentos Principais
934895
Sigma-Aldrich
Electrode
greener alternative
Flat large square 4cm2
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
descrição
Electrode coating: Au 3 µin
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
substrate (FR4)
electrode surface area
4 cm2
tamanho
53 × 24 × 1.6 mm
peso
4.113 g
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Ideal for research areas such energy material characterization, biosensors, energy storage devices, material synthesis.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)