Documentos Principais
17289
Supelco
Polyamide on TLC-PET-foils
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Formulário
PET foils
qualidade
with fluorescent indicator 254 nm
Características
binder Proprietary
fluorescent indicator
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
100 μm
tamanho de partícula
20 μm
Aplicação
Polyamide on TLC-PET-foils may be used in TLC, LPLC, paper chromatography and PET foil backing.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)